주요 문서
AMBH97F04AC8
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-chloro-5-formylthiophene-3-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.62
MDL number:
Iupac Name
2-amino-4-chloro-5-formyl-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H3ClN2OS/c7-5-3(1-8)6(9)11-4(5)2-10/h2H,9H2
InChI key
XIZSUYSWKGAOCN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/104366-23-6.html
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)