주요 문서
AMBH97F045E0
Ambeed, Inc.
Bicyclo[1.1.1]pentane-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
147.2
MDL number:
Iupac Name
bicyclo[1.1.1]pentane-1-sulfonamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2S/c6-9(7,8)5-1-4(2-5)3-5/h4H,1-3H2,(H2,6,7,8)
InChI key
VSGFXWVXQMJJKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2413074-53-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)