주요 문서
AMBH97F044E2
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
258.01
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4BrF4N/c8-5-2-3(13)1-4(6(5)9)7(10,11)12/h1-2H,13H2
InChI key
FNWBXSBUORVUQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1233026-11-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1233026-11-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)