Iupac Name
2-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)ethoxy)ethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C19H23NO6S/c1-16-7-9-18(10-8-16)27(22,23)26-14-13-24-12-11-20-19(21)25-15-17-5-3-2-4-6-17/h2-10H,11-15H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
BDNVZFIGDYNZFH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144208-62-8.html
Synonym
Toluene-4-sulfonic acid 2-(2-benzyloxycarbonylamino-ethoxy)-ethyl ester
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.