주요 문서
AMBH97F04464
Ambeed, Inc.
6-(4-Methylpiperazin-1-yl)pyridin-3-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
192.26
MDL number:
Iupac Name
6-(4-methyl-1-piperazinyl)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C10H16N4/c1-13-4-6-14(7-5-13)10-3-2-9(11)8-12-10/h2-3,8H,4-7,11H2,1H3
InChI key
NZTCEWZBMOTKCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55403-35-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)