주요 문서
AMBH97F041D1
Ambeed, Inc.
5,10,15,20-Tetrakis(4-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)phenyl)porphyrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
950.28
Iupac Name
5,10,15,20-tetrakis(4-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)phenyl)porphyrin
Inchi Code
1S/C56H50B4N4O8/c1-29-65-57(66-30-1)41-13-5-37(6-14-41)53-45-21-23-47(61-45)54(38-7-15-42(16-8-38)58-67-31-2-32-68-58)49-25-27-51(63-49)56(40-11-19-44(20-12-40)60-71-35-4-36-72-60)52-28-26-50(64-52)55(48-24-22-46(53)62-48)39-9-17-43(18-10-39)59-69-33-3-34-70-59/h5-28,61,64H,1-4,29-36H2/b53-45-,53-46?,54-47-,54-49?,55-48-,55-50?,56-51-,56-52?
InChI key
WOFTZQNOAAONLG-QXOYQVNTSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1270214-59-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)