주요 문서
AMBH97F041AE
Ambeed, Inc.
2,4-Dihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.14
MDL number:
Iupac Name
2,4-dihydroxybenzene-1,3,5-tricarbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6O5/c10-2-5-1-6(3-11)9(14)7(4-12)8(5)13/h1-4,13-14H
InChI key
CEPNDKRJQPJVNM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58343-11-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)