주요 문서
AMBH97F04129
Ambeed, Inc.
5-Hydroxypentyl acrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
5-hydroxypentyl acrylate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-2-8(10)11-7-5-3-4-6-9/h2,9H,1,3-7H2
InChI key
INRQKLGGIVSJRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
92%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57198-94-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)