주요 문서
AMBH97F040D2
Ambeed, Inc.
2-(6-Bromo-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.09
MDL number:
Iupac Name
2-(6-bromo-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
Inchi Code
1S/C12H5BrN2O/c13-8-1-2-9-11(3-8)10(4-12(9)16)7(5-14)6-15/h1-3H,4H2
InChI key
HLAQKJZRTQNBDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/507484-47-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)