주요 문서
AMBH97F03FF1
Ambeed, Inc.
8-Bromooct-1-yne
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.1
MDL number:
Iupac Name
8-bromo-1-octyne
Inchi Code
1S/C8H13Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h1H,3-8H2
InChI key
XUGGUUBNZPZPHM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81216-13-9.html
Synonym
8-Bromooct-1-yne
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)