주요 문서
AMBH97F03FA3
Ambeed, Inc.
6-Chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.6
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClFNO2/c10-5-2-1-4-3-6(9(13)14)12-8(4)7(5)11/h1-3,12H,(H,13,14)
InChI key
HRXULQOUYMZDIV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/259860-07-6.html
Synonym
6-Chloro-7-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)