주요 문서
AMBH97F03F80
Ambeed, Inc.
2-Acetylthiazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.18
MDL number:
Iupac Name
2-acetyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO3S/c1-3(8)5-7-2-4(11-5)6(9)10/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI key
LIFGFPYQXSGAQL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1095824-76-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)