주요 문서
AMBH97F03F2F
Ambeed, Inc.
BnO-PEG6-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
372.46
MDL number:
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17-hexaoxanonadecan-19-ol
Inchi Code
1S/C19H32O7/c20-6-7-21-8-9-22-10-11-23-12-13-24-14-15-25-16-17-26-18-19-4-2-1-3-5-19/h1-5,20H,6-18H2
InChI key
VVBQKDDPSXBMMZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24342-68-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)