주요 문서
AMBH97F03F15
Ambeed, Inc.
1,1-Difluoropropan-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
96.08
MDL number:
Iupac Name
1,1-difluoro-2-propanol
Inchi Code
1S/C3H6F2O/c1-2(6)3(4)5/h2-3,6H,1H3
InChI key
AKVKBTWZKYWPNV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/431-04-9.html
Synonym
1,1-Difluoropropan-2-ol
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)