주요 문서
AMBH97BA13AF
Ambeed, Inc.
(4-((3-Hydroxypropyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.04
MDL number:
Iupac Name
4-{[(3-hydroxypropyl)amino]carbonyl}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H14BNO4/c13-7-1-6-12-10(14)8-2-4-9(5-3-8)11(15)16/h2-5,13,15-16H,1,6-7H2,(H,12,14)
InChI key
VDMQHVJGIAQUHA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/913835-29-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)