주요 문서
AMBH97BA13AB
Ambeed, Inc.
4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
Iupac Name
4-(cyclopropylamino)benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)12-10-5-6-10/h1-4,10,12H,5-6H2
InChI key
SHZXUUVOVQTNCK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1019607-55-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)