주요 문서
AMBH97BA1395
Ambeed, Inc.
N-(4-Chlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
201.68
MDL number:
Iupac Name
N-(4-chlorophenyl)hydrazinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C7H8ClN3S/c8-5-1-3-6(4-2-5)10-7(12)11-9/h1-4H,9H2,(H2,10,11,12)
InChI key
GFTWJLUVFRTLIL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22814-92-2.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)