Iupac Name
ethyl 2-amino-3-(methylsulfanyl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO2S.ClH/c1-3-9-6(8)5(7)4-10-2;/h5H,3-4,7H2,1-2H3;1H
InChI key
VSVWQMIGAVLMCJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61786-58-1.html
Synonym
ethyl S-methylcysteinate hydrochloride
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.