주요 문서
AMBH97BA1320
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-fluoro-4-methoxyaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.04
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-4-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C7H7BrFNO/c1-11-7-5(8)2-4(10)3-6(7)9/h2-3H,10H2,1H3
InChI key
DPALOVXCAGMEBU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875664-44-1.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)