Iupac Name
methyl 3-bromo-2-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C5H7BrO3/c1-3(6)4(7)5(8)9-2/h3H,1-2H3
InChI key
HYDCQMJFDPQCJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34329-73-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.