주요 문서
AMBH97BA121F
Ambeed, Inc.
2,4-Dihydroxybenzamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
Iupac Name
2,4-dihydroxybenzamide
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c8-7(11)5-2-1-4(9)3-6(5)10/h1-3,9-10H,(H2,8,11)
InChI key
IIUJCQYKTGNRHH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3147-45-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)