주요 문서
AMBH97BA1212
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(4-methoxyphenyl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(4-methoxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-8(11(12)14-3)9-4-6-10(13-2)7-5-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
ARQVRCKIVSELCG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50415-73-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)