주요 문서
AMBH97BA0F0D
Ambeed, Inc.
4-Methyl-2-pyridyl Trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.19
MDL number:
Iupac Name
4-methyl-2-pyridinyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H6F3NO3S/c1-5-2-3-11-6(4-5)14-15(12,13)7(8,9)10/h2-4H,1H3
InChI key
AZUJRVRRUXHHDV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal transportation(<77F)
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/179260-78-7.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/179260-78-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)