주요 문서
AMBH97BA0EB9
Ambeed, Inc.
4-(4-Chloropyrimidin-2-yl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.64
MDL number:
Iupac Name
4-(4-chloro-2-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10ClN3O/c9-7-1-2-10-8(11-7)12-3-5-13-6-4-12/h1-2H,3-6H2
InChI key
JORDJRAQJPQYLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24192-96-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)