주요 문서
AMBH97BA0E8F
Ambeed, Inc.
Tetrakis(dimethylamino)diboron
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.93
MDL number:
Iupac Name
N-methyl-N-[1,2,2-tris(dimethylamino)diboranyl]methanamine
Inchi Code
1S/C8H24B2N4/c1-11(2)9(12(3)4)10(13(5)6)14(7)8/h1-8H3
InChI key
KMCDRSZVZMXKRL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1630-79-1.html
Synonym
N1,N1,N'1,N'1,N2,N2,N'2,N'2-Octamethyldiborane-1,1,2,2-tetraamine
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)