주요 문서
AMBH97BA0E32
Ambeed, Inc.
3,6-Dibromobenzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
411.94
MDL number:
Iupac Name
3,6-dibromo-1,2,4,5-benzenetetracarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H4Br2O8/c11-5-1(7(13)14)2(8(15)16)6(12)4(10(19)20)3(5)9(17)18/h(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
QBQVZJOTWWDILN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41819-13-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)