Iupac Name
dimethyl 2-(3-bromophenyl)malonate
Inchi Code
1S/C11H11BrO4/c1-15-10(13)9(11(14)16-2)7-4-3-5-8(12)6-7/h3-6,9H,1-2H3
InChI key
JXNAZEYUONMIGH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773134-24-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.