주요 문서
AMBH97BA0B86
Ambeed, Inc.
Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.17
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H9FO3/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
MIKOKYAREMINFF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/369-30-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)