주요 문서
AMBH97BA0AC4
Ambeed, Inc.
Methyl 5-aminofuran-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.13
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-amino-2-furoate
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-9-6(8)4-2-3-5(7)10-4/h2-3H,7H2,1H3
InChI key
KLKQGSISBRVCTK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22600-30-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)