주요 문서
AMBH97BA0A72
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-Oxo-3-(4-tetrahydropyranyl)propanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.23
MDL number:
Iupac Name
ethyl 3-oxo-3-tetrahydro-2H-pyran-4-ylpropanoate
Inchi Code
1S/C10H16O4/c1-2-14-10(12)7-9(11)8-3-5-13-6-4-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
HJFKRDIPKNVADD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856414-68-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/856414-68-1.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)