주요 문서
AMBH97BA0A6A
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.16
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H9BrO2S/c1-2-14-11(13)10-5-7-3-4-8(12)6-9(7)15-10/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
QNZMCEMVNKFVOA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/105191-64-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)