주요 문서
AMBH97BA0A62
Ambeed, Inc.
4,7-Dibromo-1H-benzo[d]imidazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
275.93
MDL number:
Iupac Name
4,7-dibromo-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H4Br2N2/c8-4-1-2-5(9)7-6(4)10-3-11-7/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
ZGLGYSCEKIFGMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/148185-66-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)