주요 문서
AMBH97BA0A19
Ambeed, Inc.
2-Oxo-2,3-dihydrobenzo[d]oxazole-5-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.63
MDL number:
Iupac Name
2-hydroxy-1,3-benzoxazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H4ClNO4S/c8-14(11,12)4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)13-6/h1-3H,(H,9,10)
InChI key
SPGGKDKJSMZXMT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/78633-41-7.html
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)