주요 문서
AMBH97BA09A7
Ambeed, Inc.
N(6)-hydroxyadenine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.13
MDL number:
Iupac Name
6-(hydroxyamino)-7H-purine
Inchi Code
1S/C5H5N5O/c11-10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2,11H,(H2,6,7,8,9,10)
InChI key
CBCQWVQNMGNYEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5667-20-9.html
픽토그램
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)