주요 문서
AMBH97BA0996
Ambeed, Inc.
5-Methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
128.15
MDL number:
Iupac Name
5-methyl-1,3,4-thiadiazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4H4N2OS/c1-3-5-6-4(2-7)8-3/h2H,1H3
InChI key
GCPFDERTUUICNT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61018-49-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)