주요 문서
AMBH97BA08F0
Ambeed, Inc.
Diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.63
MDL number:
Iupac Name
diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate
Inchi Code
1S/C8H11ClO5/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI key
JNQWFLVFHCCWPV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34034-87-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)