주요 문서
AMBH97BA08B6
Ambeed, Inc.
2-(Pyridin-3-yl)benzo[d]oxazol-5-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.22
MDL number:
Iupac Name
2-(3-pyridinyl)-1,3-benzoxazol-5-amine
Inchi Code
1S/C12H9N3O/c13-9-3-4-11-10(6-9)15-12(16-11)8-2-1-5-14-7-8/h1-7H,13H2
InChI key
ITFJBVWVZSRNHZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61382-21-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)