주요 문서
AMBH97BA0783
Ambeed, Inc.
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.08
MDL number:
Iupac Name
(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H5F3O3/c5-4(6,7)2-10-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
InChI key
ICSOIMDWVVEKBW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/675-67-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)