주요 문서
AMBH97BA0369
Ambeed, Inc.
Methyl 3-aminopyridazine-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-amino-4-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-11-6(10)4-2-3-8-9-5(4)7/h2-3H,1H3,(H2,7,9)
InChI key
XEYGDGLCYQQXJS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256633-18-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)