주요 문서
AMBH97BA0327
Ambeed, Inc.
3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
162.15
MDL number:
Iupac Name
3-(1H-tetraazol-5-yl)phenol
Inchi Code
1S/C7H6N4O/c12-6-3-1-2-5(4-6)7-8-10-11-9-7/h1-4,12H,(H,8,9,10,11)
InChI key
IZORRBUQWFSCII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96859-34-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)