주요 문서
AMBH97BA02C3
Ambeed, Inc.
6-Bromo-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.05
MDL number:
Iupac Name
6-bromo-4-fluoro-1-methyl-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H6BrFN2/c1-12-8-3-5(9)2-7(10)6(8)4-11-12/h2-4H,1H3
InChI key
FNYZGEXFMJWTLU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1358574-94-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)