주요 문서
AMBH97BA0292
Ambeed, Inc.
2,3-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198
MDL number:
Iupac Name
2,3-dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2F2N/c7-4-1-3(6(9)10)2-11-5(4)8/h1-2,6H
InChI key
ODKRLOKESDPEPD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71690-06-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)