주요 문서
AMBH97BA0269
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.59
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-4-hydroxy-5-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO4/c1-13-6-3-4(8(11)12)2-5(9)7(6)10/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
InChI key
XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62936-23-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)