주요 문서
AMBH97BA01E4
Ambeed, Inc.
Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.02
MDL number:
Iupac Name
methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
Inchi Code
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)4-2-5(9)6(8)10-3-4/h2-3H,1H3
InChI key
PXHKAVXJQLVUBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214336-88-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)