주요 문서
AMBH97BA00C4
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.22
MDL number:
Iupac Name
methyl 4-amino-5-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2S/c1-4-5(8)3-6(11-4)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
InChI key
ZTTXAKCLKGBDIR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/501082-56-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)