주요 문서
AMBH97BA005F
Ambeed, Inc.
4-Bromoisoquinoline-6-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.07
MDL number:
Iupac Name
4-bromoisoquinoline-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2/c11-9-5-12-4-7-2-1-6(10(13)14)3-8(7)9/h1-5H,(H,13,14)
InChI key
XLWCQTRYIQADHL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1637280-23-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)