주요 문서
AMBH97BA0038
Ambeed, Inc.
3-Chloropropyl benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
198.65
MDL number:
Iupac Name
3-chloropropyl benzoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-7-4-8-13-10(12)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2
InChI key
GCKCREURICWFPY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/942-95-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)