주요 문서
AMBH97B9FFCC
Ambeed, Inc.
Fmoc-DOOA HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
406.91
MDL number:
Iupac Name
9H-fluoren-9-ylmethyl 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C21H26N2O4.ClH/c22-9-11-25-13-14-26-12-10-23-21(24)27-15-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20;/h1-8,20H,9-15,22H2,(H,23,24);1H
InChI key
AEKDFMRQTBNGKL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868599-73-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)