주요 문서
AMBH97B9FB14
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-(2-oxo-1,2-dihydroquinolin-4-yl)propanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.7
MDL number:
Iupac Name
3-(2-oxo-1,2-dihydro-4-quinolinyl)alanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H12N2O3.ClH/c13-9(12(16)17)5-7-6-11(15)14-10-4-2-1-3-8(7)10;/h1-4,6,9H,5,13H2,(H,14,15)(H,16,17);1H
InChI key
MPTXVJCCTVAVNL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%10-15%2
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4876-14-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)