주요 문서
AMBH97B9F9DE
Ambeed, Inc.
9H-Carbazole-2,7-dicarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.23
Iupac Name
9H-carbazole-2,7-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H9NO4/c16-13(17)7-1-3-9-10-4-2-8(14(18)19)6-12(10)15-11(9)5-7/h1-6,15H,(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
REWXXUXDRZJHHJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%10%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1409971-87-4.html
Synonym
9H-Carbazole-2,7-dicarboxylic acid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)